Läs mer
3,4,5-trimetoxytoluen, 98 %
Produktkod. 11452218
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11452218 5 g 5g
11462218 25 g 25g
11359539 50 g 50g
11472218 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11452218 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15201.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6443-69-2 | C10H14O3 | 182,219 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6443-69-2
Molekylformel C10H14O3
Molekylvikt (g/mol) 182.219
MDL-nummer MFCD00008397
InChI-nyckel KCIZTNZGSBSSRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trimethoxytoluene, benzene, 1,2,3-trimethoxy-5-methyl, 5-methylpyrogallol trimethyl ether, 1,2,3-trimethoxy-5-methyl-benzene, toluene, 3,4,5-trimethoxy, 1,2,3-trimethoxy-5-methylbenzol, pubchem13665, acmc-209nm4, 3,4,5-trimethoxy-toluene, 3,4,5-trimethoxy toluene
PubChem CID 80922
ChEBI CHEBI:81354
IUPAC-namn 1,2,3-trimetoxi-5-metylbensen
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)OC)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,5-Trimethoxytoluene
Smältpunkt 34 °C till 38 °C
Densitet 1.082
Kokpunkt 115 °C till 116 °C (4 mmHg)
Flampunkt 74 °C (165 °F)
Brytningsindex 1.523
Kvantitet 5 g
Beilstein 1953791
Formel vikt 182.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.