Läs mer
3,4,5-trimetoxytoluen, TRC
Produktkod. 30454707
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30454707 10 g
1 options
Produktkod. 30454707 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79624510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,5-Trimethoxytoluene
CAS 6443-69-2
Molekylformel C10H14O3
Kvantitet 10 g
Synonym 1,2,3-Trimethoxy-5-methylbenzene, 1-Methyl-3,4,5-trimethoxybenzene, 2,6-Dimethoxy-4-methylanisole, 3,4,5-Trimethoxy-1-methylbenzene, 3,4,5-Trimethoxytoluene, 5-Methyl-1,2,3-trimethoxybenzene, 5-Methylpyrogallol Trimethyl Ether
InChI formel InChI=1S/C10H14O3/c1-7-5-8(11-2)10(13-4)9(6-7)12-3/h5-6H,1-4H3
LEDER CC1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1
IUPAC-namn 1,2,3-trimetoxi-5-metylbensen
Molekylvikt (g/mol) 182.22
Formel vikt 182.09