Läs mer
3,4,5-Trimethylaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4,5-Trimethylaniline |
| CAS | 1639-31-2 |
| Molekylformel | C9 H13 N |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N/c1-6-4-9(10)5-7(2)8(6)3/h4-5H,10H2,1-3H3 |
| LEDER | Cc1cc(N)cc(C)c1C |
| IUPAC-namn | 3,4,5-trimethylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.206 |
| Formel vikt | 135.1048 |