Läs mer
3,4,5-trimetylfenol, 97 %
Produktkod. 11357895
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357895 25 g 25g
11337895 1 g 1g
11347895 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11357895 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02911.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 527-54-8 | C9H12O | 136,194 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 527-54-8
Molekylformel C9H12O
Molekylvikt (g/mol) 136.194
MDL-nummer MFCD00002305
InChI-nyckel FDQQNNZKEJIHMS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10696
ChEBI CHEBI:38896
IUPAC-namn 3,4,5-trimetylfenol
LEDER CC1=CC(=CC(=C1C)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,5-Trimethylphenol
Smältpunkt 104 °C till 108 °C
Odör Fenolliknande
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2430
Beilstein 1907246
Synonym phenol, 3,4,5-trimethyl, 3,4,5-hemimellitenol, 1-hydroxy-3,4,5-trimethylbenzene, 5-hydroxy-1,2,3-trimethylbenzene, phenol,3,4,5-trimethyl, 3,5-hemimellitenol, 3,5-trimethylphenol, 3,4,5-trimethyl phenol, 3,4,5-trimethyl-phenol, acmc-1bhm2
Formel vikt 136.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.