missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,4,6,7-Tetrahydro-1,4-benzoxazine-rearranged Amlodipine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Ethyl 7-Methyl 6-(2-Chlorophenyl)-8-methyl-3,4,6,7-tetrahydro-2H-1,4-benzo[b][1,4]oxazine-5,7-dicarboxylate |
| CAS | 496024-43-2 |
| Molekylformel | C20 H22 Cl N O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2H-1,4-Benzoxazine-5,7-dicarboxylic acid, 6-(2-chlorophenyl)-3,4,6,7-tetrahydro-8-methyl-, 5-ethyl 7-methyl ester, 5-Ethyl 7-methyl 6-(2-chlorophenyl)-3,4,6,7-tetrahydro-8-methyl-2H-1,4-benzoxazine-5,7-dicarboxylate, 5-Ethyl 7-methyl 6-(2-chlorophenyl)-8-methyl-3,4,6,7-tetrahydro-2H-1,4-benzo[b][1,4]oxazine-5,7-dicarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22ClNO5/c1-4-26-20(24)16-15(12-7-5-6-8-13(12)21)14(19(23)25-3)11(2)18-17(16)22-9-10-27-18/h5-8,14-15,22H,4,9-10H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C1=C2NCCOC2=C(C)C(C1c3ccccc3Cl)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | 5-O-ethyl 7-O-methyl 6-(2-chlorophenyl)-8-methyl-3,4,6,7-tetrahydro-2H-1,4-benzoxazine-5,7-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 391.85 |
| Formel vikt | 391.1187 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?