Läs mer
3,4,6-Tri-O-acetyl-D-galactal
Produktkod. 15418459
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15418459 1 g 1g
15428459 5 g 5g
15438459 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15418459 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66904.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4098-06-0 | C12H16O7 | 272,25 g/mol
3,4,6-Tri-O-acetyl-D-galaktal är en viktig byggsten för både lösnings- och fastfassyntes av oligosackarider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 3,4,6-Tri-O-acetyl-D-galaktal är en viktig byggsten för både lösnings
- och fastfassyntes av oligosackarider.
Löslighet Löslig
i kloroform vid 10mg/ml
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4098-06-0
Molekylformel C12H16O7
Molekylvikt (g/mol) 272.25
MDL-nummer MFCD00064092
InChI-nyckel LLPWGHLVUPBSLP-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3,4,6-tri-o-acetyl-d-galactal, tri-o-acetyl-d-galactal, 2r,3r,4r-2-acetoxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl diacetate, d-arabino-hex-5-enitol, 2,6-anhydro-5-deoxy-, triacetate, 1,3,4-tri-o-acetyl-2,6-anhydro-5-deoxyhex-5-enitol, d-galactal triacetate, 2,6-anhydro-5-deoxy-d-arabino-hex-5-enitol triacetate, 2r,3r,4r-3,4-bis acetyloxy-3,4-dihydro-2h-pyran-2-yl methyl acetate, galactal triacetate, tri-o-acetylgalactal
PubChem CID 640125
IUPAC-namn [(2R,3R,4R)-3,4-diacetyloxi-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]metylacetat
LEDER CC(=O)OCC1OC=CC(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,6-Tri-O-acetyl-D-galactal
Smältpunkt 34 °C till 38 °C
Färg Gult
Flampunkt >110 °C (235 °F)
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslig i kloroform vid 10 mg/ml
Formel vikt 272.25
Fysisk form Olja eller fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.