missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,4,6-Tri-O-acetyl-p-Nitrophenyl 2-Azido-2-deoxy-Alpha-D-galactopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4,6-Tri-O-acetyl-p-Nitrophenyl 2-Azido-2-deoxy-alpha-D-galactopyranoside |
| CAS | 1147438-51-4 |
| Molekylformel | C18 H20 N4 O10 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-Nitrophenyl 2-Azido-2-deoxy-alpha-D-galactopyranoside 3,4,6-Triacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N4O10/c1-9(23)28-8-14-16(29-10(2)24)17(30-11(3)25)15(20-21-19)18(32-14)31-13-6-4-12(5-7-13)22(26)27/h4-7,14-18H,8H2,1-3H3/t14-,15-,16+,17-,18+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4R,5R,6R)-3,4-diacetyloxy-5-azido-6-(4-nitrophenoxy)oxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 452.372 |
| Formel vikt | 452.118 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?