missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,4,6-Tri-O-benzyl-Beta-D-mannopyranose 1,2-(Methyl Orthoacetate), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4,6-Tri-O-benzyl-beta-D-mannopyranose 1,2-(Methyl Orthoacetate) |
| CAS | 16697-49-7 |
| Molekylformel | C30H34O7 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,2-O-(1-Methoxyethylidene)-3,4,6-tris-O-(phenylmethyl)-beta-D-mannopyranose |
| InChI formel | InChI=1S/C30H34O7/c1-30(31-2)36-28-27(34-20-24-16-10-5-11-17-24)26(33-19-23-14-8-4-9-15-23)25(35-29(28)37-30)21-32-18-22-12-6-3-7-13-22/h3-17,25-29H,18-21H2,1-2H3/t25-,26-,27+,28+,29+,30?/m1/s1 |
| LEDER | COC1(C)O[C@@H]2O[C@H](COCc3ccccc3)[C@@H](OCc4ccccc4)[C@H](OCc5ccccc5)[C@@H]2O1 |
| IUPAC-namn | (3aS,5R,6R,7S,7aS)-2-methoxy-2-methyl-6,7-bis(phenylmethoxy)-5-(phenylmethoxymethyl)-5,6,7,7a-tetrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-b]pyran |
| Molekylvikt (g/mol) | 506.59 |
| Formel vikt | 506.2305 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?