Läs mer
3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glukal, 97 %
Produktkod. 15436908
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15436908 1 g 1g
15446908 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15436908 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60437.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 55628-54-1 | C27H28O4 | 416,517 g/mol
3,4,6-Tri-O-bensyl-D-glucal, är en viktig byggsten för både fast- och lösningsfassyntes av oligosackarider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal, är en viktig byggsten för både fast- och lösningsfassyntes av oligosackarider.
Löslighet Olöslig
i vatten, lättlöslig i CHCl3
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55628-54-1
Molekylformel C27H28O4
Molekylvikt (g/mol) 416.517
MDL-nummer MFCD00061640
InChI-nyckel MXYLLYBWXIUMIT-PFBJBMPXSA-N
Synonym 3,4,6-tri-o-benzyl-d-glucal, tri-o-benzyl-d-glucal, 2r,3s,4r-3,4-bis benzyloxy-2-benzyloxy methyl-3,4-dihydro-2h-pyran, pubchem10548, 1,5-anhydro-3,4,6-tri-o-benzyl-2-deoxy-d-arabinohex-1-enitol, 1,5-anhydro-2-deoxy-d-arabino-hex-1-enitol 3,4,6-tribenzyl ether
PubChem CID 11742644
IUPAC-namn (2R,3S,4R)-3,4-bis(fenylmetoxi)-2-(fenylmetoximetyl)-3,4-dihydro-2H-pyran
LEDER C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C=CO2)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal
Smältpunkt 57 °C till 58 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1691968
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Olöslig i vatten, lätt löslig i CHCl3
Optisk rotation −2,7° (c=5 i kloroform)
Formel vikt 416.5
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.