Läs mer
3,4,6-Tri-O-methyl-D-glucal, 97%
Produktkod. 15477178
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15477178 250 mg 250mg
15467178 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15477178 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60694.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16740-98-0 | C9H16O4 | 188.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16740-98-0
Molekylformel C9H16O4
Molekylvikt (g/mol) 188.22
MDL-nummer MFCD22989010
InChI-nyckel PZJPNKKRMNFDQJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym tri-o-methyl-d-glucal, 3,4,6-tri-o-methyl-d-glucal, tri-o-methyl glucal, 2r,3s,4r-3,4-dimethoxy-2-methoxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran, 3-o,4-o,6-o-trimethyl-1,2-dideoxy-d-arabino-1-hexenopyranose
PubChem CID 11252452
LEDER COCC1OC=CC(OC)C1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,6-Tri-O-methyl-D-glucal
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 3,4-dimetoxi-2-(metoximetyl)-3,4-dihydro-2H-pyran
Formel vikt 188.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.