Läs mer
3,4,6-Tri-O-tert-butyldimethylsilyl-D-glucal, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15416758
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15416758 5 g 5g
15406758 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15416758 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60275.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from strong oxidizing agents. Air, water, moisture sensitive..
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79999-47-6
Molekylformel C24H52O4Si3
Molekylvikt (g/mol) 488.931
MDL-nummer MFCD00171721
InChI-nyckel FMXIGEXRLSNRMR-NJYVYQBISA-N
Synonym tri-o-tert-butyldimethylsilyl-d-glucal, 3,4,6-tri-o-t-butyl-dimethylsilyl-d-glucal, 3-o,4-o,6-o-tris tert-butyldimethylsilyl-1,2-dideoxy-d-arabino-1-hexenopyranose, 2r,3r,4r-2-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl bis oxy bis tert-butyldimethylsilane, tert-butyl 2r,3r,4r-4-tert-butyldimethylsilyl oxy-2-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3-yl oxy dimethylsilane
PubChem CID 10648718
IUPAC-namn [(2R,3R,4R)-3,4-bis[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy]-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]methoxy-tert-butyl-dimethylsilane
LEDER CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC1C(C(C=CO1)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,6-Tri-O-tert-butyldimethylsilyl-D-glucal
Densitet 0.928
Kokpunkt 210°C (1.2 mmHg)
Flampunkt >113°C (235°F)
Brytningsindex 1.456
Kvantitet 5 g
Känslighet Air and moisture sensitive
Optisk rotation −30° (c=1 in Chloroform)
Formel vikt 488.92
Procent renhet 97%