Läs mer
3,4,6-Trichlorocatechol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4,6-Trichlorocatechol |
| CAS | 32139-72-3 |
| Molekylformel | C6 H3 Cl3 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3,4,6-Trichlorocatechol, 1,2-Benzenediol','3,4,6-trichloro-, Pyrocatechol','3,4,6-trichloro- (8CI), 3,4,6-Trichloro-1,2-benzenediol, 3,4,6-Trichloro-2-hydroxyphenol, 3,4,6-Trichlorocatechol, 3,4,6-Trichloropyrocatechol, 1,2-Benzenediol','3,4,6-trichloro-, Pyrocatechol','3,4,6-trichloro- (8CI), 3,4,6-Trichloro-1,2-benzenediol, 3,4,6-Trichloro-2-hydroxyphenol, 3,4,6-Trichloropyrocatechol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl3O2/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1,10-11H |
| LEDER | Oc1c(O)c(Cl)c(Cl)cc1Cl |
| IUPAC-namn | 3,4,6-trichlorobenzene-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.446 |
| Formel vikt | 211.92 |