Läs mer
3',4',7,8-Tetramethoxyflavone, 97%
Produktkod. 11303277
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11303277 50 mg 50mg
11313277 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11303277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13829.MF
Request Bulk or Custom Format
CAS: 65548-55-2 | C19H18O6 | 342.347 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65548-55-2
Molekylformel C19H18O6
Molekylvikt (g/mol) 342.347
MDL-nummer MFCD00143001
InChI-nyckel ZRLWYUNKZNRQLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',4',7,8-tetramethoxyflavone, 2-3,4-dimethoxyphenyl-7,8-dimethoxy-4h-chromen-4-one, 2-3,4-dimethoxyphenyl-7,8-dimethoxychromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2-3,4-dimethoxyphenyl-7,8-dimethoxy, 2-3,4-dimethoxy-phenyl-7,8-dimethoxy-chromen-4-one, acmc-1b8pz, 7,8,3',4'-tetramethoxyflavone, 7,8-dimethoxy-2-3,4-dimethoxyphenyl-4h-chromen-4-one
PubChem CID 4033898
IUPAC-namn 2-(3,4-dimetoxifenyl)-7,8-dimetoxikromen-4-on
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C(=C(C=C3)OC)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3',4',7,8-Tetramethoxyflavone
Smältpunkt 206°C to 208°C
Kvantitet 50 mg
Beilstein 330821
Formel vikt 342.35
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.