Läs mer
3,4,7,8-Tetrametyl-1,10-fenantrolin, 98+%
Produktkod. 11331297
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331297 1 g 1g
11341297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11331297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01482.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1660-93-1 | C16H16N2 | 236,318 g/mol
3,4,7,8-tetrametyl-1,10-fenantrolin fungerar som ett metallkelatbildande medel för övergångsmetallkatalyserade processer. Det används också vid framställning av heteroleptiskt katjoniskt iridium(III)-komplex, dvs. 3,4,7,8-tetrametyl-1,10-fenantrolin-bis[2-(2',4'-difluorfenyl)pyridin]iridium(III)hexafluorfosfat. Vidare används den som en ligand och bildar dinukleära koppar(II)hypocrellin B-komplex. Utöver detta spelar den en viktig roll i bildningen av tetraaqua(3,4,7,8-tetrametyl-1,10-fenantrolin-kappa2N,N')zink(II)tiosulfatkomplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3,4,7,8-tetrametyl-1,10-fenantrolin fungerar som ett metallkelatbildande medel för övergångsmetallkatalyserade processer. Det används också vid framställning av heteroleptiskt katjoniskt iridium(III)-komplex, dvs. 3,4,7,8-tetrametyl-1,10-fenantrolin-bis[2-(2)′ ,4′ -difluorfenyl)pyridin]iridium(III)hexafluorfosfat. Vidare används den som en ligand och bildar dinukleära koppar(II)hypocrellin B-komplex. Utöver detta spelar det en viktig roll i bildningen av tetraaqua(3,4,7,8-tetrametyl-1,10-fenantrolin-kappa2N,N)′ )zink(II)tiosulfatkomplex.
Löslighet Löslig i 1,4-dioxan
, aceton, diklormetan, N,N-dimetylformamid, N,N-dimetylacetamid, metanol och varm toluen.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1660-93-1
Molekylformel C16H16N2
Molekylvikt (g/mol) 236.318
MDL-nummer MFCD00004974
InChI-nyckel NPAXPTHCUCUHPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-phenanthroline, 3,4,7,8-tetramethyl, 3,4,7,8-tetramethylphenanthroline, 3,4,7,8-tetramethyl-1, 10-phenanthroline, chembl99384, 3,4,7,8-tetramethyl-1,10 phenanthroline, 3,4,7,8-tetramethylpyridino 3,2-h quinoline, acmc-209dtn, 3,4,7,8-me4phenan, bidd:gt0406, 3,4,7,8-tetramethylphenantroline
PubChem CID 74265
IUPAC-namn 3,4,7,8-tetrametyl-1,10-fenantrolin
LEDER CC1=CN=C2C(=C1C)C=CC3=C(C(=CN=C32)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Smältpunkt ∽280°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 171279
Löslighetsinformation Soluble in 1,4-dioxane,acetone,dichloromethane,N,N-dimethylformamide,N,N-dimethylacetamide,methanol and hot toluene.
Formel vikt 236.32
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.