Läs mer
3,4,7,8-Tetrametyl-1,10-fenantrolin, 98+%
Produktkod. 11986611 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11986611 5 g Glasflaska 5g
10317690 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11986611 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 172220050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 1660-93-1 | C16H16N2 | 236,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1660-93-1
Molekylformel C16H16N2
Molekylvikt (g/mol) 236.32
InChI-nyckel NPAXPTHCUCUHPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-phenanthroline, 3,4,7,8-tetramethyl, 3,4,7,8-tetramethylphenanthroline, 3,4,7,8-tetramethyl-1, 10-phenanthroline, chembl99384, 3,4,7,8-tetramethyl-1,10 phenanthroline, 3,4,7,8-tetramethylpyridino 3,2-h quinoline, acmc-209dtn, 3,4,7,8-me4phenan, bidd:gt0406, 3,4,7,8-tetramethylphenantroline
PubChem CID 74265
IUPAC-namn 3,4,7,8-tetrametyl-1,10-fenantrolin
LEDER CC1=CN=C2C(=C1C)C=CC3=C(C(=CN=C32)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Smältpunkt 277,0 °C till 280,0 °C
Färg Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98 + %
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i 1,4-dioxan, aceton, diklormetan,,n,n-dimetylformamid,n,n,n-dimetylacetamid,metamfetamin,anol
Formel vikt 236.32
Procent renhet 98+%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.