Läs mer
3,4,7,8-Tetrametyl-1,10-fenantrolin, TRC
Produktkod. 30455471
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30455471 2.5 g
30453849 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30455471 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3057432.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1660-93-1
Molekylformel C16H16N2
Molekylvikt (g/mol) 236.31
Synonym 3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-diazaphenanthrene, 3,4,7,8-Tetramethyl-o-phenanthroline, 3,4,7,8-Tetramethylphenanthroline
LEDER Cc1cnc2c(ccc3c(C)c(C)cnc23)c1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C16H16N2/c1-9-7-17-15-13(11(9)3)5-6-14-12(4)10(2)8-18-16(14)15/h5-8H,1-4H3