missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3’,4’,7-Trihydroxyisoflavone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3',4',7-Trihydroxyisoflavone |
| CAS | 485-63-2 |
| Molekylformel | C15 H10 O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O5/c16-9-2-3-10-14(6-9)20-7-11(15(10)19)8-1-4-12(17)13(18)5-8/h1-7,16-18H |
| LEDER | Oc1ccc2C(=O)C(=COc2c1)c3ccc(O)c(O)c3 |
| IUPAC-namn | 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-7-hydroxychromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.24 |
| Formel vikt | 270.0528 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?