Läs mer
(+/-)-3,4,8,8a-Tetrahydro-8a-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione, 98+%
Produktkod. 15460827
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15460827 1 g 1g
15470827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15460827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13326.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20007-72-1 | C11H14O2 | 178.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20007-72-1
Molekylformel C11H14O2
Molekylvikt (g/mol) 178.23
MDL-nummer MFCD00001687
InChI-nyckel DNHDRUMZDHWHKG-UHFFFAOYNA-N
Synonym wieland-miescher ketone, 9-methyl-delta-5 10-octaline-1,6-dione, 9-methyl-5 10-octaline-1,6-dione, 1,6 2h,7h-naphthalenedione, 3,4,8,8a-tetrahydro-8a-methyl, 8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydro-1,6 2h,7h-naphthalenedione, wieland-michler ketone, wieland-miescher-keton, miescher-wieland ketone, wieland cmiescher ketone, 9-s-methyl-.delta.-5 10-octalin-1,6-dione
PubChem CID 89262
IUPAC-namn 8a-metyl-3,4,7,8-tetrahydro-2H-naftalen-1,6-dion
LEDER CC12CCC(=O)C=C1CCCC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-3,4,8,8a-Tetrahydro-8a-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione
Smältpunkt 47°C to 50°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 3201286
Formel vikt 178.23
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.