Läs mer
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic 3,4:9,10-Dianhydride, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15821301
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15821301 100 g 100g
15811301 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15821301 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8209700100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128-69-8
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 392.32
Specifikationer
Smältpunkt >350°C
MDL-nummer MFCD00006916
Kvantitet 100 g
Synonym 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic 3,4:9,10-dianhydride, 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic 3,4:9,10-dianhydride