Läs mer
3,4,9,10-perylentetrakarboxyldianhydrid, 98 %
Produktkod. 10246923 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10246923 25 g Glasflaska 25g
10666712 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10246923 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 130080250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 128-69-8 | C24H8O6 | 392,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128-69-8
Molekylformel C24H8O6
Molekylvikt (g/mol) 392.32
MDL-nummer MFCD00006916
InChI-nyckel CLYVDMAATCIVBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride, pigment red 224, ptcda, perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic dianhydride, perylenetetracarboxylic anhydride, anthra 2,1,9-def:6,5,10-d'e'f' diisochromene-1,3,8,10-tetraone, perylo 3,4-cd:9,10-c'd' dipyran-1,3,8,10-tetrone, perylenetetracarboxylic acid dianhydride, 3,4:9,10-perylenetetracarboxylic anhydride
PubChem CID 67191
IUPAC-namn 7,18-dioxaheptacyklo[14.6.2.2²,⁵.0³,¹².0⁴,⁹.013,²³.0²⁰,²⁴]hexaco sa-1(22),2(26),3,5(25),9,11,13,15,20,23-dekaen-6,8,17,19-tetron
LEDER O=C1OC(=O)C2=CC=C3C4=CC=C5C(=O)OC(=O)C6=CC=C(C7=CC=C1C2=C37)C4=C56
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >350.0°C
Färg Rött
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in dil.alkalies and conc. h2so4, insoluble in most common organic solvents
Formel vikt 392.32
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.