Läs mer
3,4,9,10-perylentetrakarboxyldianhydrid, 98 %
Produktkod. 11343506
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11343506 50 g 50g
11333506 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11343506 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14370.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 128-69-8 | C24H8O6 | 392,32 g/mol
3,4,9,10-Perylentetrakarboxylsyradianhydrid är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier. Det används främst i lufttorkade och bakande emaljer, epoxi-, polyuretan- och polyesterbaserade färger. Det används också i tryckfärger för bank- och säkerhetsdokument.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3,4,9,10-Perylentetrakarboxylsyradianhydrid är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier. Det används främst i lufttorkade och bakande emaljer, epoxi-, polyuretan- och polyesterbaserade färger. Det används också i tryckfärger för bank- och säkerhetsdokument.
Löslighet Lösligt i vatten
(0,87 g/L vid 20 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Den är känslig för fukt. Det är hygroskopiskt till sin natur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128-69-8
Molekylformel C24H8O6
Molekylvikt (g/mol) 392.32
MDL-nummer MFCD00006916
InChI-nyckel CLYVDMAATCIVBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride, pigment red 224, ptcda, perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic dianhydride, perylenetetracarboxylic anhydride, anthra 2,1,9-def:6,5,10-d'e'f' diisochromene-1,3,8,10-tetraone, perylo 3,4-cd:9,10-c'd' dipyran-1,3,8,10-tetrone, perylenetetracarboxylic acid dianhydride, 3,4:9,10-perylenetetracarboxylic anhydride
PubChem CID 67191
IUPAC-namn 7,18-dioxaheptacyklo[14.6.2.2²,⁵.0³,¹².0⁴,⁹.013,²³.0²⁰,²⁴]hexaco sa-1(22),2(26),3,5(25),9,11,13,15,20,23-dekaen-6,8,17,19-tetron
LEDER O=C1OC(=O)C2=CC=C3C4=CC=C5C(=O)OC(=O)C6=CC=C(C7=CC=C1C2=C37)C4=C56
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride
Smältpunkt >300 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 50 g
Beilstein 57831
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i vatten (0,87 g/L vid 20 °C).
Formel vikt 392.32
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.