Läs mer
3,4,9,10-perylentetrakarboxylisk diimid (~85 %), TRC
Produktkod. 30426915
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30426915 250 mg
1 options
Produktkod. 30426915 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP291303250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic Diimide
CAS 81-33-4
Molekylformel C24H10N2O4
Kvantitet 250 mg
Synonym Pigment Violet 29
InChI formel InChI=1S/C24H10N2O4/c27-21-13-5-1-9-10-2-6-15-20-16(24(30)26-23(15)29)8-4-12(18(10)20)11-3-7-14(22(28)25-21)19(13)17(9)11/h1-8H,(H,25,27,28)(H,26,29,30)
LEDER O=C1C2=CC=C(C3=CC=C4C(NC(C5=C4C3=C6C=C5)=O)=O)C7=C6C=CC(C(N1)=O)=C27
Molekylvikt (g/mol) 390.35
Formel vikt 390.0641