Läs mer
3,4,9,10-perylentetrakarboxylisk diimid
Produktkod. 11399558
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399558 25 g 25g
11389558 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11399558 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044098.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 81-33-4 | C24H10N2O4 | 390,354 g/mol
Används i kemisk forskning. PTCDI används i stor utsträckning som ett industriellt pigment. Den används som avstämbar laserfärg, ljusupptagningsmaterial, transistor, molekylär switchad, solcell och optoelektronisk enhet. Plana perylen- och naftalenbaserade diimidlänkar kan användas för att binda Watson-Crick- och Hoogsteen-strängarna i en DNA-triplex, och på så sätt tillhandahålla konjugat som kan rikta in sig på enkelsträngade nukleinsyror med bildning av hårnålstriplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81-33-4
Molekylformel C24H10N2O4
Molekylvikt (g/mol) 390.354
MDL-nummer MFCD00024144
InChI-nyckel KJOLVZJFMDVPGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym perylimid, 3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide, perylenediimide, 3,4,9,10-perylenetetracarboxylic acid diimide, perylene-3,4:9,10-tetracarboxydiimide, unii-63nli8842l, anthra 2,1,9-def:6,5,10-d'e'f' diisoquinoline-1,3,8,10 2h,9h-tetrone, anthra 2,1,9-def:6,5,10-d'e'f' diisoquinoline-1,3,8,10 2h,9h-tetraone, isoquino 4',5',6':6,5,10 anthra 2,1,9-def isoquinoline-1,3,8,10 2h,9h-tetrone
PubChem CID 66475
ChEBI CHEBI:52753
LEDER C1=CC2=C3C(=CC=C4C3=C1C5=C6C4=CC=C7C6=C(C=C5)C(=O)NC7=O)C(=O)NC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic diimide
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 390.35
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.