missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-5-[2-(sulfonatooxy)ethyl]thiazolium Chloride (Thiamine Chloride Sulfate Ester), Mikromol™

Produktkod. 30049373
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049373 100 mg
30049132 25 mg
30458937 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049373 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0049.07

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-5-[2-(sulfonatooxy)ethyl]thiazolium Chloride (Thiamine Chloride Sulfate Ester)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-5-[2-(sulfonatooxy)ethyl]thiazolium Chloride (Thiamine Chloride Sulfate Ester)
CAS 15743-04-1
Analyt- eller komponentnamn 3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-5-[2-(sulfonatooxy)ethyl]thiazolium Chloride (Thiamine Chloride Sulfate Ester)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H17 N4 O4 S2 . Cl
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Thiamine Hydrochloride Imp. A (EP), Thiamine Imp. A (EP), 3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-5-[2-(sulfonatooxy)ethyl]thiazolium Chloride, Thiamine Hydrochloride Imp. A (EP) as Chloride, Thiamine Chloride Sulfate Ester, Thiamine Hydrochloride Impurity A as Chloride, Thiamine Impurity A as Chloride
InChI formel InChI=1S/C12H16N4O4S2.ClH/c1-8-11(3-4-20-22(17,18)19)21-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H2-,13,14,15,17,18,19);1H
LEDER [Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCOS(=O)(=O)O)c2C)c(N)n1
IUPAC-namn 2-[3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]ethyl hydrogen sulfate;chloride
Molekylvikt (g/mol) 380.87
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 380.038 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.