missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-((hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl)oxy)ethyl)-2-(1-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium Chloride, TRC

Produktkod. 30322834
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30322834 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30322834 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA2031902.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-((hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl)oxy)ethyl)-2-(1-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium Chloride
CAS 20319-27-1
Molekylformel C14 H23 N4 O8 P2 S . Cl
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 2-(1-Hydroxyethyl)thiamine Pyrophosphate, 2-(α-Hydroxyethyl)thiamine Pyrophosphate
InChI formel InChI=1S/C14H22N4O8P2S.ClH/c1-8-12(4-5-25-28(23,24)26-27(20,21)22)29-14(9(2)19)18(8)7-11-6-16-10(3)17-13(11)15;/h6,9,19H,4-5,7H2,1-3H3,(H4-,15,16,17,20,21,22,23,24);1H
LEDER [Cl-].CC(O)c1sc(CCOP(=O)(O)OP(=O)(O)O)c(C)[n+]1Cc2cnc(C)nc2N
IUPAC-namn 2-[3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-2-(1-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]ethyl phosphono hydrogen phosphate;chloride
Molekylvikt (g/mol) 504.82
Formel vikt 504.04
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.