Läs mer
3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-2(3H)-thione (Thioxothiamine), Mikromol™
Beskrivning
3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-2(3H)-thione (Thioxothiamine)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiothiamine |
| CAS | 299-35-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Thiothiamine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H16 N4 O S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-2(3H)-thione, Thiamine Hydrochloride Imp. E (EP), Thioxothiamine, Thiamine Hydrochloride Impurity E, Thiamine Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N4OS2/c1-7-10(3-4-17)19-12(18)16(7)6-9-5-14-8(2)15-11(9)13/h5,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15) |
| LEDER | CC1=C(CCO)SC(=S)N1Cc2cnc(C)nc2N |
| IUPAC-namn | 3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazole-2-thione |
| Visa mer |