missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(4-Amino-3,5-dibromophenoxy)-2,4,6-tribromobenzenamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Amino-3,5-dibromophenoxy)-2,4,6-tribromobenzenamine |
| CAS | 958890-06-7 |
| Molekylformel | C12H7Br5N2O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-(4-Amino-3,5-dibromophenoxy)-2,4,6-tribromobenzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7Br5N2O/c13-5-1-4(2-6(14)10(5)18)20-12-8(16)3-7(15)11(19)9(12)17/h1-3H,18-19H2 |
| LEDER | BrC1=C(OC2=CC(Br)=C(N)C(Br)=C2)C(Br)=CC(Br)=C1N |
| IUPAC-namn | 3-(4-amino-3,5-dibromophenoxy)-2,4,6-tribromoaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 594.72 |
| Formel vikt | 589.65 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?