missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-[(4-Amino-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-2(3H)-thiazolethione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[(4-Amino-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-2(3H)-thiazolethione |
| CAS | 49615-40-9 |
| Molekylformel | C11H14N4OS2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N4OS2/c1-7-9(2-3-16)18-11(17)15(7)5-8-4-13-6-14-10(8)12/h4,6,16H,2-3,5H2,1H3,(H2,12,13,14) |
| LEDER | CC1=C(CCO)SC(=S)N1Cc2cncnc2N |
| IUPAC-namn | 3-[(4-aminopyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazole-2-thione |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.39 |
| Formel vikt | 282.0609 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?