Läs mer
3-[(4-Amino-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-2(3H)-thiazolethione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[(4-Amino-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-2(3H)-thiazolethione |
| CAS | 49615-40-9 |
| Molekylformel | C11H14N4OS2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N4OS2/c1-7-9(2-3-16)18-11(17)15(7)5-8-4-13-6-14-10(8)12/h4,6,16H,2-3,5H2,1H3,(H2,12,13,14) |
| LEDER | CC1=C(CCO)SC(=S)N1Cc2cncnc2N |
| IUPAC-namn | 3-[(4-aminopyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazole-2-thione |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.39 |
| Formel vikt | 282.0609 |