Läs mer
3-(4-Aminobutyl)-1H-indole-5-carbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Aminobutyl)-1H-indole-5-carbonitrile |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15N3/c14-6-2-1-3-11-9-16-13-5-4-10(8-15)7-12(11)13/h4-5,7,9,16H,1-3,6,14H2 |
| Formel vikt | 213.1266 |