Läs mer
3(4-Aminophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1H-pyridazin-6-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3(4-Aminophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1H-pyridazin-6-one |
| Analyt- eller komponentnamn | 3(4-Aminophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1H-pyridazin-6-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O/c1-7-6-10(15)13-14-11(7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,7H,6,12H2,1H3,(H,13,15) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 203.1059 |