Läs mer
3-(4-Aminophenyl)acrylic acid, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Aminophenyl)acrylic acid |
| CAS | 2393-18-2 |
| Molekylformel | C9H9NO2 |
| MDL-nummer | MFCD00017117 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | O=C(O)/C=C/C1=CC=C(N)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.17 |
| Procent renhet | 97% |