Läs mer
3-(4-Aminophenyl)propionic acid, 97%
Produktkod. 11995401 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11995401 5 g 5g
11975401 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11995401 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 443600050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2393-17-1 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2393-17-1
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
InChI-nyckel WXOHKMNWMKZMND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-aminophenyl propionic acid, 3-4-aminophenyl propanoic acid, 4-aminohydrocinnamic acid, benzenepropanoic acid, 4-amino, 3-p-aminophenyl propionic acid, beta-p-aminophenyl propionic acid, p-aminohydrocinnamic acid, 4-aminobenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid,4-amino, beta-4-aminophenyl propionic acid
PubChem CID 75451
IUPAC-namn 3-(4-aminophenyl)propanoic acid
LEDER C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Aminophenyl)propionic acid
Smältpunkt 125.0°C to 127.0°C
Färg White to Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 165.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-(4-Aminophenyl)propionic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.