Läs mer
3-(4-Aminophenyl)propionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Aminophenyl)propionic Acid |
| CAS | 2393-17-1 |
| Molekylformel | C9H11NO2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 3-(p-Aminophenyl)propanoic Acid, 3-(p-Aminophenyl)propionic Acid, 4-Aminohydrocinnamic Acid, NSC 25083, p-Aminohydrocinnamic Acid, beta-(4-Aminophenyl)propionic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5H,3,6,10H2,(H,11,12) |
| LEDER | Nc1ccc(CCC(=O)O)cc1 |
| IUPAC-namn | 3-(4-aminophenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.19 |
| Formel vikt | 165.079 |