Läs mer
3-(4-Biphenyl)propionic acid, 98%
Produktkod. 15405487
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15405487 1 g 1g
15415487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15405487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32729.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35888-99-4 | C15H14O2 | 226.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35888-99-4
Molekylformel C15H14O2
Molekylvikt (g/mol) 226.28
MDL-nummer MFCD06823979
InChI-nyckel MVFHRQWYCXYYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2 4-biphenyl propionic acid, 3-4-phenylphenyl propanoic acid, 3-4-biphenyl propionic acid, 3-1,1'-biphenyl-4-yl propanoic acid, 3-biphenyl-4-yl propanoic acid, 1,1'-biphenyl-4-propanoic acid, 2 para-biphenyl propionic acid, biphenyl-4-propanoic acid
PubChem CID 3082434
IUPAC-namn 3-(4-fenylfenyl)propansyra
LEDER OC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Biphenyl)propionic acid
Smältpunkt 149°C to 152°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 226.28
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-(4-Biphenyl)propionic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: [1,1-Biphenyl]-4-propanoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.