Läs mer
3-(4-bifenyl)propionsyra, TRC
Produktkod. 30335781
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30335781 5 g
1 options
Produktkod. 30335781 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB3978555G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Biphenyl)propionic Acid
CAS 35888-99-4
Molekylformel C24 H34 N4 O5 S
Kvantitet 5 g
Synonym 3-(Biphenyl-4-yl)propanoic Acid, 3-(p-Biphenyl)propionic Acid, 4-Biphenylpropionic Acid, p-Phenylhydrocinnamic Acid
InChI formel InChI=1S/C24H34N4O5S/c1-4-20-17(3)15-28(22(20)29)24(31)25-14-13-18-7-5-6-8-21(18)34(32,33)27-23(30)26-19-11-9-16(2)10-12-19/h5-8,16,19H,4,9-15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)
LEDER CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccccc2S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCC(C)CC3)C1=O
IUPAC-namn 4-etyl-3-metyl-N-[2-[2-[(4-metylcyklohexyl)karbamoylsulflamoyl]fenyl]etyl]-5-oxo-2H-pyrrol-1-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 490.616
Formel vikt 490.225