missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(4-bifenyl)propionsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Biphenyl)propionic Acid |
| CAS | 35888-99-4 |
| Molekylformel | C24 H34 N4 O5 S |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 3-(Biphenyl-4-yl)propanoic Acid, 3-(p-Biphenyl)propionic Acid, 4-Biphenylpropionic Acid, p-Phenylhydrocinnamic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34N4O5S/c1-4-20-17(3)15-28(22(20)29)24(31)25-14-13-18-7-5-6-8-21(18)34(32,33)27-23(30)26-19-11-9-16(2)10-12-19/h5-8,16,19H,4,9-15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30) |
| LEDER | CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccccc2S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCC(C)CC3)C1=O |
| IUPAC-namn | 4-etyl-3-metyl-N-[2-[2-[(4-metylcyklohexyl)karbamoylsulflamoyl]fenyl]etyl]-5-oxo-2H-pyrrol-1-karboxamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 490.616 |
| Formel vikt | 490.225 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?