Läs mer
3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzaldehyde, Mikromol™
Produktkod. 30050484
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30050484 100 mg
1 options
Produktkod. 30050484 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3297.060100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzaldehyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzaldehyde
CAS 80407-64-3
Analyt- eller komponentnamn 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzaldehyde
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C13 H18 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C13H18O5/c1-15-5-7-17-12-4-3-11(10-14)9-13(12)18-8-6-16-2/h3-4,9-10H,5-8H2,1-2H3
LEDER COCCOc1ccc(C=O)cc1OCCOC
IUPAC-namn 3,4-bis(2-methoxyethoxy)benzaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 254.279
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 254.1154 g/mol