Läs mer
3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzoic Acid Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzoic Acid Ethyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 183322-16-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzoic Acid Ethyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H22 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzoic acid, 3,4-bis(2-methoxyethoxy)-, ethyl ester, Ethyl 3,4-bis(2-methoxyethoxy)benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O6/c1-4-19-15(16)12-5-6-13(20-9-7-17-2)14(11-12)21-10-8-18-3/h5-6,11H,4,7-10H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1ccc(OCCOC)c(OCCOC)c1 |
| IUPAC-namn | ethyl 3,4-bis(2-methoxyethoxy)benzoate |
| Show More |