Läs mer
3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile, Mikromol™
Beskrivning
3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile |
| CAS | 80407-68-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H17 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzonitrile, 3,4-bis(2-methoxyethoxy)-, 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile, 3,4-(2-Methoxyethoxy)benzonitrile, 3,4-Di(2-methoxyethoxy)benzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO4/c1-15-5-7-17-12-4-3-11(10-14)9-13(12)18-8-6-16-2/h3-4,9H,5-8H2,1-2H3 |
| LEDER | COCCOc1ccc(cc1OCCOC)C#N |
| IUPAC-namn | 3,4-bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile |
| Visa mer |