Läs mer
[3,4-Bis(benzyloxy)phenyl]-1,2-ethanediol-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [3,4-Bis(benzyloxy)phenyl]-1,2-ethanediol-d5 |
| CAS | 1794960-44-3 |
| Molekylformel | C22H17D5O4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 1-[3,4-Bis(phenylmethoxy)phenyl]-1,2-ethanediol-d5, rac 3,4-Bis(benzyloxy)phenylethylene Glycol-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22O4/c23-14-20(24)19-11-12-21(25-15-17-7-3-1-4-8-17)22(13-19)26-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-13,20,23-24H,14-16H2/i11D,12D,13D,14D2 |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(C(O)C([2H])([2H])O)c([2H])c(OCc2ccccc2)c1OCc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 1,1-dideuterio-2-[2,3,6-trideuterio-4,5-bis(phenylmethoxy)phenyl]ethane-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 355.44 |
| Formel vikt | 355.1832 |