Läs mer
[3,4-Bis(benzyloxy)phenyl]-1,2-ethanediol, TRC
Produktkod. 30334346
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30334346 500 mg
1 options
Produktkod. 30334346 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB411000500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [3,4-Bis(benzyloxy)phenyl]-1,2-ethanediol
CAS 100434-10-4
Molekylformel C22H22O4
Kvantitet 500 mg
Synonym 1-[3,4-Bis(phenylmethoxy)phenyl]-1,2-ethanediol, rac 3,4-Bis(benzyloxy)phenylethylene Glycol
InChI formel InChI=1S/C22H22O4/c23-14-20(24)19-11-12-21(25-15-17-7-3-1-4-8-17)22(13-19)26-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-13,20,23-24H,14-16H2
LEDER OCC(O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1
IUPAC-namn 1-[3,4-bis(phenylmethoxy)phenyl]ethane-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 350.41
Formel vikt 350.1518