Läs mer
3,4-Bis(bromomethyl)-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrol-1-yloxy Radical, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Bis(bromomethyl)-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrr |
| CAS | 229621-20-9 |
| Molekylformel | C10 H16 Br2 N O |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16Br2NO/c1-9(2)7(5-11)8(6-12)10(3,4)13(9)14/h5-6H2,1-4H3 |
| LEDER | CC1(C)N([O])C(C)(C)C(=C1CBr)CBr |
| IUPAC-namn | 3,4-bis(bromomethyl)-1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrole |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.05 |
| Formel vikt | 323.9599 |