Läs mer
3,4-Bis(difluoromethoxy)benzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Bis(difluoromethoxy)benzaldehyde |
| CAS | 127842-54-0 |
| Molekylformel | C9 H6 F4 O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 3,4-Bis-Difluoromethoxybenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6F4O3/c10-8(11)15-6-2-1-5(4-14)3-7(6)16-9(12)13/h1-4,8-9H |
| LEDER | FC(F)Oc1ccc(C=O)cc1OC(F)F |
| IUPAC-namn | 3,4-bis(difluoromethoxy)benzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.14 |
| Formel vikt | 238.0253 |