missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,4-Bis(ethoxymethoxy)benzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Bis(ethoxymethoxy)benzaldehyde |
| CAS | 128837-28-5 |
| Molekylformel | C13 H18 O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O5/c1-3-15-9-17-12-6-5-11(8-14)7-13(12)18-10-16-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOCOc1ccc(C=O)cc1OCOCC |
| IUPAC-namn | 3,4-bis(ethoxymethoxy)benzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.28 |
| Formel vikt | 254.1154 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?