Läs mer
3,4-Bis(methoxymethoxy)benzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Bis(methoxymethoxy)benzaldehyde |
| CAS | 6515-06-6 |
| Molekylformel | C11H14O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O5/c1-13-7-15-10-4-3-9(6-12)5-11(10)16-8-14-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3 |
| LEDER | COCOc1ccc(C=O)cc1OCOC |
| IUPAC-namn | 3,4-bis(methoxymethoxy)benzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.23 |
| Formel vikt | 226.0841 |