missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,4-Bis(phenylmethoxy)-benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Bis(phenylmethoxy)-benzoic Acid |
| CAS | 1570-05-4 |
| Molekylformel | C21H18O4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 3,4-Bis(benzyloxy)-benzoic Acid, 3,4-Bis(benzyloxy)benzoic Acid, 3,4-Dibenzyloxybenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18O4/c22-21(23)18-11-12-19(24-14-16-7-3-1-4-8-16)20(13-18)25-15-17-9-5-2-6-10-17/h1-13H,14-15H2,(H,22,23) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1 |
| IUPAC-namn | 3,4-bis(phenylmethoxy)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.37 |
| Formel vikt | 334.1205 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?