Läs mer
3,4-Bis(trifluoromethyl)pyridine, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11321919
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11321919 1 g 1g
11331919 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11321919 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26008.03
 Begränsad artikel
CAS: 20857-46-9 | Molecular Formula: C7H3F6N | Molecular Weight: 215.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20857-46-9
Molekylformel C7H3F6N
Molekylvikt (g/mol) 215.10
MDL-nummer MFCD08686956
InChI-nyckel SVYGFFYEEPFDOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-bis trifluoromethyl pyridine, acmc-20anfx, 3,4-di trifluoromethyl pyridine, pyridine,3,4-bis trifluoromethyl
PubChem CID 14937917
IUPAC-namn 3,4-bis(trifluormetyl)pyridin
LEDER FC(F)(F)C1=C(C=NC=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Kokpunkt 42 °C till 44 °C (24 mmHg)
Brytningsindex 1.392
Kvantitet 1 g
Formel vikt 215.1
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.