Läs mer
3-(4-Bromobenzoyl)propionic acid, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11376746
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11376746 25 g 25g
11356746 1 g 1g
11366746 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11376746 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04008.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6340-79-0
Molekylformel C10H9BrO3
Molekylvikt (g/mol) 257.08
MDL-nummer MFCD00016563
InChI-nyckel ZODFRCZNTXLDDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-bromobenzoyl propionic acid, 4-4-bromophenyl-4-oxobutanoic acid, 3-p-bromobenzoyl propionic acid, 4-4-bromo-phenyl-4-oxo-butyric acid, 3-4-bromobenzoyl propanoic acid, 4-4-bromophenyl-4-oxobutyric acid, 4-4-bromophenyl-4-oxo-butyric acid, 4-4-bromophenyl-4-oxo-butanoic acid, benzenebutanoic acid, 4-bromo-gamma-oxo, 4-bromo-gamma-oxo-benzenebutanoic acid
PubChem CID 80646
IUPAC-namn 4-(4-bromophenyl)-4-oxobutanoic acid
LEDER OC(=O)CCC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-(4-Bromobenzoyl)propionic acid
Smältpunkt 145°C to 148°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2104410
Formel vikt 257.09
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.