Läs mer
3-[4-(brommetyl)fenyl]-5-metyl-1,2,4-oxadiazol 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10269382
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10269382 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10148042 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10269382 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC34808CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 256956-42-0
Molekylformel C10H9BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 253.099
InChI-nyckel BMXSEDLZMUPKSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-bromomethyl phenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-4-bromomethyl phenyl-5-methyl, 1,2,4-oxadiazole,3-4-bromomethyl phenyl-5-methyl, 3-4-bromomethyl phenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazol
PubChem CID 7164590
IUPAC-namn 3-[4-(brommetyl)fenyl]-5-metyl-1,2,4-oxadiazol
LEDER CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(C=C2)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[4-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 253.1
Procent renhet 97%